Learn More
DCC Antibody (OTI5D10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen DCC
Klon OTI5D10
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306362
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44889-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306178
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44889-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
DCC Monoclonal antibody specifically detects DCC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
DCC
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Colorectal cancer suppressor, CRC18, CRCR1, deleted in colorectal cancer protein, deleted in colorectal carcinoma, IGDCC1colorectal tumor suppressor, Immunoglobulin superfamily DCC subclass member 1, immunoglobulin superfamily, DCC subclass, member 1, netrin receptor DCC, Tumor suppressor protein DCC
Full length human recombinant protein of human DCC (NP_005206) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI5D10
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
1630
IgG1
>95%