Beschreibung
DCK Polyclonal antibody specifically detects DCK in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DCK |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | mFluor Violet 500 SE |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | dCK, deoxycytidine kinase, EC 2.7.1, EC 2.7.1.74, MGC117410, MGC138632 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human DCK (NP_000779.1).,, Sequence:, MATPPKRSCPSFSASSEGTRIKKISIEGNIAAGKSTFVNILKQLCEDWEVVPEPVARWCNVQSTQDEFEELTMSQKNGGNVLQMMYEKPERWSFTFQTYACLSRIRAQLASLNGKLKDAEKPVLFFERSVYSDRYIFASNLYESECMNETEWTIYQDWHDWMNNQFGQSLELDGIIYLQATPETCLHRIYLRGRNEEQGIPLEYLEKLHYKHESWLLHRTLKTNFDYLQEVPILTLDVNEDFKDKYESLVEKVKEFLSTL |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?