missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DCTN6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16947-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains an RGD (Arg-Gly-Asp) motif in the N-terminal region, which confers adhesive properties to macromolecular proteins like fibronectin. It shares a high degree of sequence similarity with the mouse homolog, which has been suggested to play a role in mitochondrial biogenesis. The exact biological function of this gene is not known.Spezifikation
| DCTN6 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DCTN6 | |
| DCTN6, dynactin 6, Dynactin subunit 6, Dynactin subunit p27, Protein WS 3, WS 3, WS3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 10671, 22428, 290798 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O00399, Q9WUB4 | |
| Dctn6 | |
| DCTN6 Fusion Protein Ag10561 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur