Learn More
DDB1 Antibody (3A0), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30279473 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30279473 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30279473
Marke: Novus Biologicals NBP342957
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
DDB1 Monoclonal antibody specifically detects DDB1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DDB1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3A0
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:200 - 1:800
Zusammensetzung PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Gen-Alias damage-specific DNA binding protein 1 (127kD), damage-specific DNA binding protein 1, 127kDa, Damage-specific DNA-binding protein 1, DDB p127 subunit, DDBa, DNA damage-binding protein 1, DNA damage-binding protein a, HBV X-associated protein 1, UV-damaged DNA-binding factor, UV-damaged DNA-binding protein 1, UV-DDB 1, UV-DDB1, XAP1, XAP-1, Xeroderma pigmentosum group E-complementing protein, XPCe, XPE, XPE-BF, XPE-binding factor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen damage-specific DNA binding protein 1, 127kDa - (Uniprot# Q16531)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1642
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a