Learn More
DDIT4 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18406154 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18406154 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18406154
Marke: Novus Biologicals NBP177321MFV450
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
DDIT4 Polyclonal antibody specifically detects DDIT4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DDIT4
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Dig2, DNA-damage-inducible transcript 4, FLJ20500, HIF-1 responsive RTP801 (RTP801), Protein regulated in development and DNA damage response 1, REDD-1DNA damage-inducible transcript 4 protein, REDD1HIF-1 responsive protein RTP801, RTP801RP11-442H21.1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide from near the center of human RTP801. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of RTP801. Amino Acid Squence: QARLGSRRPARL
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, mTOR Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54541
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG