Learn More
DDX19A Antibody (OTI3C12), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen DDX19A
Klon OTI3C12
Verdünnung Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:500
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306737
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45044-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306300
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45044-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
DDX19A Monoclonal antibody specifically detects DDX19A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
DDX19A
Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
55308
IgG1
>95%
Antibody
OTI3C12
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
ATP-dependent RNA helicase DDX19A, DDX19-DDX19L, DDX19L, DDX19-like protein, DEAD (Asp-Glu-Ala-As) box polypeptide 19A, DEAD (Asp-Glu-Ala-As) box polypeptide 19-like, DEAD box protein 19A, DKFZp686C21137, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ11126, RNA helicase
Full length human recombinant protein of human DDX19A (NP_060802) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.