missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDX43 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16837524 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16837524 20 μL 20 Mikroliter
16827524 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16837524

Marke: Proteintech 175911AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is an ATP-dependent RNA helicase in the DEAD-box family and displays tumor-specific expression.

Spezifikation

Antigen DDX43
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.31 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DDX43
Gen-Zugriffsnummer Q9NXZ2
Gen-Alias Cancer/testis antigen 13, CT13, DDX43, DEAD box protein 43, DEAD box protein HAGE, HAGE, Helical antigen
Gensymbole DDX43
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen DDX43 Fusion Protein Ag11484
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100048658, 55510, 682138
Zielspezies Mouse, Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.