Learn More
AGMA DE 70% in WFI Desinfektionsmittel
Artikelnummer. 30066751
Ansicht ändern
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Verschluss
Zerstäuberpistole
Menge:
4 x 5 l
14 x 1 l
Packungsgröße:
14 Stück
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Behältertyp Menge Packungsgröße
30066751 Flasche mit Verschluss 4 x 5 l 4 Stück
30066768 Zerstäuberpistole 14 x 1 l 14 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30066751 Lieferant AGMA Lieferanten-Nr. 1116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 €
    194.10 € / 4 Stück
    Sparen 19.90 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halten Sie Ihre Reinraumumgebung mit unserem 0,2-mm-Reiniger sauber und geschützt.μm gefilterte hochalkoholische Desinfektionsmittellösungen.
Die 0,2 μmit 70 % gefiltertem DE in WFI-Qualitätswasser ist es perfekt als bewährtes Industriestandard-Biozid in Reinräumen der pharmazeutischen Industrie und von Krankenhäusern geeignet.
Sprühgeräte mit Auslöser werden häufig in Reinräumen eingesetzt und stellen in Kombination mit Trockentüchern eine kostengünstige Methode zur routinemäßigen Desinfektion dar. Entwickelt für die einfache Handhabung durch Anwender, die eine kompakte Größe der Sprühpistole bevorzugen.
Alle Produkte sind vollständig rückverfolgbar, verfügen über entsprechende Zertifizierungen und sind ungeöffnet 2 Jahre haltbar.
Ideal für die tägliche Desinfektion verschiedenster Oberflächen, darunter Arbeitsflächen, Instrumente, behandschuhte Hände und übertragene Gegenstände.
  • Die Wirksamkeit wurde unabhängig bestätigt.
  • 0,2 μm gefiltert und mit Wasser in WFI-Qualität gemischt - hochreines Wasser
  • Ergonomischer Auslöser mit effektivem Rückstellmechanismus
  • Hergestellt in einem Reinraum der Klasse D
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit mit unterstützender Analyse
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Auch erhältlich als 500-ml- und 1-l-Sprühflasche, in 5-l-Gebinden und als Feuchttuch.
Spezifikation
Produkttyp Denaturierter Alkohol
Form Flüssig
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material 70 % (v/v) denaturiertes Ethanol in WFI
Behältertyp Flasche mit Verschluss
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume und/oder kontrollierte Umgebungen unterliegen Ihren Strategien zur Kontaminationskontrolle.
Menge 4 x 5 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DE 70% in WFI
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.