Learn More
De(Carboxymethoxy) Cetirizin-Essigsäure Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C19 H21 Cl N2 O2 . 2 Cl H |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | (RS)-2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic Acid Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 417.76 |
| Formelmasse | 416.0825 |
| Reinheit (%) | >95% |