Learn More
De(methypiperazinyl) Sildenafil-Dimerverunreinigung, TRC
Artikelnummer. 30355040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355040 2.5 mg 2.50 Milligramm
30357436 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30355040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2312152.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346603-48-2
Summenformel C34H38N8O6S
Molekulargewicht (g/mol) 686.78
Synonym 5-[2-Ethoxy-5-[4-[4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-4,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)phenyl]sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
SMILES CCCC1=NN(C2=C1NC(=NC2=O)C3=C(C=CC(=C3)S(=O)(=O)C4=CC(=C(C=C4)OCC)C5=NC(=O)C6=C(N5)C(=NN6C)CCC)OCC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material De(methypiperazinyl) Sildenafil Dimer Impurity
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H38N8O6S/c1-7-11-23-27-29(41(5)39-23)33(43)37-31(35-27)21-17-19(13-15-25(21)47-9-3)49(45,46)20-14-16-26(48-10-4)22(18-20)32-36-28-24(12-8-2)40-42(6)30(28)34(44)38-32/h13-18H,7-12H2,1-6H3,(H,35,37,43)(H,36,38,44)