Learn More
De(methypiperazinyl) Sildenafil Dimer Impurity, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | De(methypiperazinyl) Sildenafil Dimer Impurity |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C34H38N8O6S/c1-7-11-23-27-29(41(5)39-23)33(43)37-31(35-27)21-17-19(13-15-25(21)47-9-3)49(45,46)20-14-16-26(48-10-4)22(18-20)32-36-28-24(12-8-2)40-42(6)30(28)34(44)38-32/h13-18H,7-12H2,1-6H3,(H,35,37,43)(H,36,38,44) |