missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deacetyl Bisacodyl, TRC

Artikelnummer. 30011709
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011709 250 mg 250 Milligramm
30009171 500 mg 500 Milligramm
17939634 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD288670250MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 603-41-8
Summenformel C18 H15 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.32
Synonym 4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]diphenol, 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, Sodium Picosulfate Imp. B (EP), Bisacodyl Imp. A (EP), Bisacodyl-desacetyl
IUPAC-Name 4-[(4-hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenol
SMILES Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H
Formelmasse 277.1103
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.