Learn More
- Home
- Products
- Verbrauchsmaterialien für die Chromatographie
- Schläuche für die Chromatographie
- Trajan Scientific and Medical™ Deaktivierte (Methyl-) Quarzglasschläuche
Trajan Scientific and Medical™ Deaktivierte (Methyl-) Quarzglasschläuche
Artikelnummer. 15298793
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
2 m
5 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0.05 mm
0.11 mm
0.125 mm
0.25 mm
25 μm
60 μm
75 μm
100 μm
110 μm
150 μm
170 μm
220 μm
250 μm
320 μm
530 μm
Außendurchmesser (metrisch):
0.31 mm
0.363 mm
170 μm
220 μm
285 μm
300 μm
363 μm
430 μm
680 μm
Enthält:
1/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
2 Meter
25 Meter
5 Meter
19 product options available for selection
| Artikelnummer. | Gesamtlänge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Enthält | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 15298793 | 5 m | 250 μm | 363 μm | 1/Packung | 5 Meter |
| 15258803 | 2 m | 0.05 mm | 0.363 mm | 1/Packung | 2 Meter |
| 12965751 | 5 m | 530 μm | 680 μm | 1/Packung | 5 Meter |
| 15208813 | 10 m | 150 μm | 220 μm | 1/Packung | 10 Meter |
| 15288793 | 2 m | 25 μm | 285 μm | 1/Packung | 2 Meter |
| 15218803 | 2 m | 220 μm | 220 μm | 1/Packung | 2 Meter |
| 15228803 | 2 m | 60 μm | 220 μm | 1/Packung | 2 Meter |
| 15278803 | 2 m | 110 μm | 170 μm | 1/Packung | 2 Meter |
| 15268813 | 5 m | 150 μm | 363 μm | 1/Packung | 5 Meter |
| 12766248 | 10 m | 220 μm | 363 μm | 1/Packung | 1 Stück |
| 15258813 | 25 m | 220 μm | 363 μm | 1/Packung | 25 Meter |
| 12736248 | 2 m | 75 μm | 363 μm | 1/Packung | 1 Stück |
| 12746248 | 25 m | 100 μm | 363 μm | 1/Packung | 1 Stück |
| 12756248 | 10 m | 320 μm | 430 μm | 1/Packung | 1 Stück |
| 15208803 | 10 m | 250 μm | 363 μm | 1/Packung | 10 Meter |
| 15208823 | 2 m | 170 μm | 300 μm | 5/Packung | 1 Stück |
| 15248803 | 2 m | 0.125 mm | 0.363 mm | 1/Packung | 2 Meter |
| 15268803 | 2 m | 0.11 mm | 0.31 mm | 1/Packung | 2 Meter |
| 15268853 | 5 m | 0.25 mm | 0.363 mm | 1/Packung | 25 Meter |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15298793
Lieferant
Trajan Scientific and Medical™
Lieferanten-Nr.
0624432
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 10-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
- Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | für organische und wässrige Lösungsmittel |
| Typ | Schläuche |
| Enthält | 1/Packung |
| Innendurchmesser (metrisch) | 250 μm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 363 μm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | Thermisch stabil bis zu 380 °C |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Ser du en mulighed for forbedring?