Learn More
Thermo Scientific™ Deactivated Tubing
Codice prodotto. 15257508 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
170 μm
Dimensione della confezione:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Innendurchmesser (metrisch) Dimensione della confezione
15257508 170 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15257508 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60201390
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Provides inert sample transfer with minimized analyte interaction, ensuring accurate and reproducible results in gas chromatography applications.
  • Engineered for dependable laboratory performance and consistent results
  • Manufactured to meet Thermo Scientific quality standards
  • Designed for compatibility with common laboratory instruments and workflows
  • Helps improve reproducibility and sample integrity
  • Suitable for research, analytical, and routine laboratory applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Zur Verwendung mit 3-Port SilFlow
Typ Deactivated Tubing
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.007 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.014 in.
Innendurchmesser (metrisch) 170 μm
Außendurchmesser (metrisch) 363 μm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 23.62 in.
Gesamtlänge (metrisch) 600 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.