Learn More
DEAE-Cellulose (ca. 70 % Feuchtigkeitsgehalt), TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | DEAE-Cellulose |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H38N2O6/c1-5-19(6-2)9-11-24-13-14-15(21)16(22)17(18(23)26-14)25-12-10-20(7-3)8-4/h14-18,21-23H,5-13H2,1-4H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1 |