Learn More
Deblock-Trichloressigsäure-Lösg., 3 % w/w in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
200 ml
450 mL
2,5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
200 Milliliter
450 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Lösungsmittel, speziell gereinigt und analysiert für biotechnologische Anwendungen einschließlich Peptid- und Oligonukleotid-Synthese.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deblock trichloroacetic acid soln. |
| Farbe | Farblos |
| MDL-Nummer | MFCD00004177 |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Konzentration | 3% w/w in dichloromethane |
| Dichte | 1.325 |
| Synonym | DEBLK soln. |
| Menge | 450 mL |
| Physikalische Form | Flüssig |