Learn More
Decafluorbenzhydrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Decafluorobenzhydrol |
| CAS | 1766-76-3 |
| Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
| Summenformel | C13H2F10O |
| MDL-Nummer | MFCD00000297 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2067248 |
| Synonym | decafluorobenzhydrol, bis pentafluorophenyl methanol, bis perfluorophenyl methanol, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanol, 2,3,4,5,6,2',3',4',5',6'-decafluorobenzhydrol, benzhydrol, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decafluoro, benzenemethanol, 2,3,4,5,6-pentafluoro-.alpha.-pentafluorophenyl, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanol #, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methan-1-ol, 2,3,4,5,6,2',3',4',5',6'-decafluorobenzylhydrol |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| InChI-Schlüssel | WRLLBTKDSCJOBL-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |