Learn More
Decahydronaphthalin, 98 %, Gemisch aus cis- und trans-Molekülen
Artikelnummer. 10792764 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10792764 25 L Metallfass 25 Liter
10487290 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10315890 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10540191 1 L Glasflasche 1 Liter
10606492 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10792764 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111840250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 €
    644.00 € / 25 Liter
    Sparen 21.00 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 91-17-8 | C₁₀H₁₈ | 138,25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-17-8
Summenformel C10H18
Molekulargewicht (g/mol) 138.25
MDL-Nummer MFCD00004130
InChI-Schlüssel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decahydronaphthalene
Namenshinweis Mixture of cis and trans
Schmelzpunkt -31.0°C
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 187.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Metallfass
Strukturformel C10H18
Brechungsindex 1.4740 to 1.4760
Menge 25 L
Beilstein 05, III, 245
Merck Index 15, 2850
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viskosität 3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 138.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke