Learn More
Decahydronaphthalin, 99 %, cis/trans-Gemisch, wasserfrei, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791432 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10791432 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
11964461 1 L AcroSeal™ Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791432 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406171000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55 €
    44.20 € / 100 Milliliter
    Sparen 1.35 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-17-8
Summenformel C10H18
Molekulargewicht (g/mol) 138.25
InChI-Schlüssel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decahydronaphthalene
Schmelzpunkt -31.0°C
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 187.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (mixture of cis and trans) (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel C10H18
Brechungsindex 1.4740 to 1.4760
Menge 100 mL
Beilstein 05,III,245
Merck Index 15,285
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (6mg/l at 20°C). Other solubilities: very soluble in acetone,benzene,ether and,ethanol
Viskosität 3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 138.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit