Learn More
Decahydronaphthalin, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441578 500 mL 500 Milliliter
11324529 100 mL 100 Milliliter
11451578 2500 mL 2500 Milliliter
11461578 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11441578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13883.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.254 g/mol
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decahydronaphthalin wird häufig als industrielles Lösungsmittel für Harze und Kraftstoffadditive verwendet. Es dient als Ersatz für Terpentin in Lacken, Schuhpolituren und Wachsen.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Äther, Methanol, Anilin, Decalin, Chloroform, Butanol und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Luft-, licht- und wärmeempfindlich. Wärme und Licht beschleunigen die Peroxidbildung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-17-8
Summenformel C10H18
Molekulargewicht (g/mol) 138.254
MDL-Nummer MFCD00004130
InChI-Schlüssel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Decahydronaphthalene
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt <-45°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 189°C to 191°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.474
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1147
Beilstein 878165
Merck Index 14,2846
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,benzene,ether,methanol,aniline,decalin,chloroform,butanol and ethanol. Immiscible with water.
Formelmasse 138.25
Reinheit (%) 98%