Learn More
Decahydronaphthalin-d{18 }, cis + trans, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456445 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15456445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042278.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decahydronaphthalene-d{18}
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis cis + trans, Isotopic
Dichte 1,014 g/mL
Flammpunkt 57 °C (135 °F)
Brechungsindex 1,4745
Menge 1 g
CAS 28788-42-3
Siedepunkt 70 bis 71 °C (17 mmHg)
Summenformel C10H18
MDL-Nummer MFCD00044371
UN-Nummer UN1147
Synonym cis-decahydronaphthalene-d18, decahydronaphthalene-d18, decalin™-d18, d18-cis-decahydronaphthalene, decahydro-d10-naphthalene-d8, decahydronaphthalene-d18 cis/trans, decahydronaphthalene-d18, 98 atom % d, cis-decahydronaphthalene-d18,99.5 atom % d cis trans
InChI-Schlüssel NNBZCPXTIHJBJL-XRRAJICISA-N
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-Octadecadeeuterionaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 156.364
PubChem CID 2724146
Formelmasse 156.4
Reinheit (%) 99%