Learn More
Decahydronaphthalin, Mischung aus cis + trans, 98 %, Reagenzqualität, Decalin™, Solstice
Artikelnummer. 15688480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 l
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15688480 4 l Aluminiumflasche 4 Liter
15657810 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15637810 1 l Glasflasche 1 Liter
15647810 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15688480 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. D2514L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 €
    313.75 € / 4 Liter
    Sparen 62.25 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-17-8
Summenformel C10H18
Molekulargewicht (g/mol) 138.254
MDL-Nummer MFCD00004130
InChI-Schlüssel NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Decahydronaphthalin, cis-Decahydronaphthalin, trans-Decahydronaphthalin, Naphthalin, Dekahydro, Perhydronaphthalin, Naphthalan, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC-Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Spécification
Chemischer Name oder Material Decahydronaphthalin, Mischung aus cis und trans
Siedebereich 189° - 191 °C
Schmelzpunkt -125 °C
Dichte 0,896 g/ml bei 25 °C
Explosionsgrenze 0,7 bis 4,9 %, 100 °F
Flammpunkt 57 °C (134,6 °F)
Zündpunkt 482 °F
Verpackung Aluminiumflasche
Menge 4 l
UN-Nummer UN1147
Beilstein 878165
Dampfdichte 4,76 (vs Luft)
Formelmasse 138,25 g/mol
Dampfdruck 42 mmHg (92 °C), 741 mmHg (188 °C)
Reinheit (%) 0.98
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Mention de danger
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Decahydronaphthalene
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.