Learn More
Decahydronaphthalin (Gemisch aus cis- und trans-Form), TRC
Artikelnummer. 30364280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364280 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30364280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD21211510ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decahydronaphthalene
CAS 91-17-8
Summenformel C10 H18
Menge 10 mL
Synonym Decahydronaphthalene, Bicyclo[4.4.0]decane, Dec, Decalin, Decaline, Dekalin, NSC 406139, Naphthan, Perhydronaphthalene
InChI-Formel InChI=1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
IUPAC-Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 138.25
Formelmasse 138.1409