Learn More
Decamethoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30137195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137195 10 g 10 Gramm
30135165 5 g 5 Gramm
30010582 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137195 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD21245310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-22-0
Summenformel C16H38N2+2
Molekulargewicht (g/mol) 258.49
Synonym N,N,N,N',N',N'-Hexamethyl-1,10-decanediaminium, C 10, Decacuran, Decamethonium Bromide, Decamethonium Dibromide, Decamethylene-1,10-bistrimethylammonium Dibromide, Decamethylenebis[trimethylammonium Bromide], Syncurine;
IUPAC-Name Trimethyl-[10-(Trimethylazanium)Decyl] Azanium
SMILES [Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decamethonium Bromide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H38N2/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6/h7-16H2,1-6H3/q+2
Formelmasse 416.1402