Learn More
Decamethoniumiodid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461484 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30461484 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3044.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decamethonium Iodide
CAS 1420-40-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Decamethonium Iodide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H38 N2 . 2 I
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,10-Decanediaminium, N1,N1,N1,N10,N10,N10-hexamethyl-, iodide (1:2), 1,10-Decanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, diiodide (9CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl- iodide] (6CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl-, diiodide (8CI), Decamethylenebis(trimethylammonium) iodide (6CI), Decamethionium iodide, Decamethonium diiodide, Decamethonium iodide, Decamethylenebis(trimethylammonium) diiodide, Eulissin A, Eulixine, Procuran
InChI-Formel InChI=1S/C16H38N2.2HI/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [I-].[I-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethyl-[10-(Trimethylazaniumyl)decyl]azanium;diiodid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 512.3
Menge 10 mg
Formelmasse 512,1124 g/mol