Learn More
Decamethylcyclopentasiloxan, TRC
Artikelnummer. 30136083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136083 50 g 50 Gramm
30132789 100 g 100 Gramm
17957814 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD21244050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-02-6
Summenformel C10 H30 O5 Si5
Molekulargewicht (g/mol) 370.77
Synonym Cyclopentasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethyl-, Cyclopentasiloxane, decamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethylcyclopentasiloxane, Botanisil CP 33, Cyclic dimethylsiloxane pentamer, Cyclo-decamethylpentasiloxane, Cyclomethicone pentamer 245, Cyclopentadimethylsiloxane, Cyclopentasiloxane, D 5 (siloxane), D5, DC 2-5252C, DC 245, DC 345, DC 345 Fluid, Decamethylcyclopentasiloxane, Decamethylcylopentasiloxane, Decamethylpentacyclosiloxane, Dimethylsiloxane pentamer, Dow Corning 2-5252C, Dow Corning 245, Dow Corning 245 Fluid, Dow Corning 345, Dow Corning 345 Fluid, Dow Corning 345EU, Execol D 5, KF 7312T, KF 955, KF 995, LS 9000, Mirasil CM 5, NUC Silicone VS 7158, Pentacyclomethicone, SF 1202, SH 245, SH 245 (siloxane), SH 245 Fluid, Silbione 70045V5, Silbione V 5, Silicon Plus α, Silicone SF 1202, Siloxane D 5, TFS 405, TSF 405, TSF 405A, TSF 465, Tego Polish Additive 5, Union Carbide 7158 Silicone Fluid, VS 7158, Volasil 245, Volatile Silicone Fluid 345, Xiameter PMX, Xiameter PMX 0245
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Dekamethyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-Pentaoxapentasilecan
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclomethicone 5
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Formelmasse 370.094