Learn More
Decanal, TRC
Artikelnummer. 30136742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136742 50 g 50 Gramm
30008698 100 g 100 Gramm
17905085 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD21250550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-31-2
Summenformel C10 H20 O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
Synonym Decanal, Capraldehyde, Capric aldehyde, Caprinaldehyde, Caprinic aldehyde, Decaldehyde, Decanaldehyde, Decyl aldehyde, Decylic aldehyde, NSC 6087, n-Decaldehyde, n-Decanal, n-Decyl aldehyde
IUPAC-Name Decanal
SMILES CCCCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanal
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Formelmasse 156.1514