Learn More
Decane, TRC
Artikelnummer. 30136389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136389 250 mL 250 Milliliter
30133135 100 mL 100 Milliliter
17913425 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 30136389 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD212510250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-18-5
Summenformel C10 H22
Molekulargewicht (g/mol) 142.28
Synonym Decane (8CI, 9CI, ACI), Cactus Normal Paraffin N 10, NSC 8781, n-Decane
IUPAC-Name Decan
SMILES CCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane
Menge 250 mL
InChI-Formel InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Formelmasse 142.1722