Learn More
Decansäure-10,10,10-d3-Säure, CDN
Artikelnummer. 30316867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30316867 0.25 g 0.25 Gramm
30318518 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316867 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND40210.25G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoic-10,10,10-d3 Acid
CAS 102611-15-4
Summenformel C10 D3 H17 O2
Menge 0.25 g
Synonym 1-Decanoic Acid-d3, 1-Nonanecarboxylic Acid-d3, Capric Acid-d3, Caprinic Acid-d3, Caprynic Acid-d3, Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 10,10,10-Trideuteriodecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 175.28
Formelmasse 175.1652 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity