missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Decansäure-10,10,10-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Decanoic-10,10,10-d3 Acid |
| CAS | 102611-15-4 |
| Summenformel | C10 D3 H17 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1-Decanoic Acid-d3, 1-Nonanecarboxylic Acid-d3, Capric Acid-d3, Caprinic Acid-d3, Caprynic Acid-d3, Decoic Acid-d3, Decylic Acid-d3, Emery 659-d3, Lunac 10-95-d3, Lunac 10-98-d3, Lunac 10-98E-d3, NAA 102-d3, NSC 5025-d3, Prifac 2906-d3, Prifac 296, -d3 n-Capric Acid-d3, n-Decanoic Acid-d3, n-Decoic Acid-d3, n-Decylic Acid-d3, Decanoic-10,10,10-d3 acid (9CI), 10,10,10-Trideuteriodecanoic acid, Decanoic acid-10,10,10-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 10,10,10-Trideuteriodecansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 175.28 |
| Formelmasse | 175.1652 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?