Learn More
Decansäure-10,10,10-d3, TRC
Artikelnummer. 30366518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366518 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30366518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD212528100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoic-10,10,10-d3 Acid
CAS 102611-15-4
Summenformel C10 D3 H17 O2
Menge 100 mg
Synonym 1-Decanoic Acid-d3, 1-Nonanecarboxylic Acid-d3, Capric Acid-d3, Caprinic Acid-d3, Caprynic Acid-d3, Decoic Acid-d3, Decylic Acid-d3, Emery 659-d3, Lunac 10-95-d3, Lunac 10-98-d3, Lunac 10-98E-d3, NAA 102-d3, NSC 5025-d3, Prifac 2906-d3, Prifac 296, -d3 n-Capric Acid-d3, n-Decanoic Acid-d3, n-Decoic Acid-d3, n-Decylic Acid-d3, Decanoic-10,10,10-d3 acid (9CI), 10,10,10-Trideuteriodecanoic acid, Decanoic acid-10,10,10-d3
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 10,10,10-Trideuteriodecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 175.28
Formelmasse 175.1652