missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Decanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Decanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 62716-49-8 |
| Summenformel | C10 D2 H18 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Decanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Decanoic acid-2,2-d2, α-Dideuterodecanoic acid, Decanoic-2,2-D2 acid, 2,2-Dideuteriodecanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2-dideuteriodecanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.2769 |
| Formelmasse | 174.1589 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur