Learn More
Decansäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
5000g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452517 250g 250 Gramm
11442517 1000g -
11462517 5000g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14788.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.80 €
    37.65 € / 250 Gramm
    Sparen 4.15 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Decanoic acid is used in perfumes, resins, lubricants, greases, dyes, plastics, pharmaceuticals and food additives. It is involved in the preparation of wetting agents and sodium deconate, which is an active component in soap. It is also used as a plasticizer and as an absorption enhancer in guinea pig skin experiments. Further, it is employed in the generation of esters for artificial fruit flavors. In addition to this, it is used in agricultural chemicals, lubricant additives and surface active agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decansäure wird in Parfums, Harzen, Schmierstoffen, Schmierfetten, Farbstoffen, Kunststoffen, Pharmazeutika und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Sie ist an der Vorbereitung von Netzmitteln und Natriumdeconat beteiligt, einem aktiven Bestandteil von Seife. Sie wird auch als Weichmacher und Absorptionsverbesserer in Experimenten mit Meerschweinchenhaut verwendet. Darüber hinaus wird sie in der Erzeugung von Estern für künstliche Fruchtaromen eingesetzt. Außerdem wird sie in landwirtschaftlichen Chemikalien, Schmiermittelzusätzen und Oberflächenwirkstoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Benzol, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Ethylether, Ethanol, verdünnter Salpetersäure und den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht wasserlöslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 334-48-5
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.268
MDL-Nummer MFCD00004441
InChI-Schlüssel GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC-Name Decansäure
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoic Acid
Schmelzpunkt 29°bis 33 °C
Siedepunkt 268°bis 270 °C
Dichte 0,893
Menge 250g
Flammpunkt 147 °C (296 °F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1754556
Merck Index 14,1758
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,benzene,chloroform,carbon disulfide,ethyl ether,ethanol,dilute nitric acid and most organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanoic acid