Learn More
Decanophenon, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377046
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377046 5 g 5 Gramm
11387046 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06923.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6048-82-4 | C16H24O | 232.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6048-82-4
Summenformel C16H24O
Molekulargewicht (g/mol) 232.37
MDL-Nummer MFCD00009582
InChI-Schlüssel QQXJNLYVPPBERR-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanophenone, 1-decanone, 1-phenyl, n-decanophenone, capriphenone, ketone, nonyl phenyl, ketone, nonenyl phenyl, nonyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-decanone, acmc-209mkb
PubChem CID 80148
IUPAC-Name 1-phenyldecan-1-one
SMILES CCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanophenone
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Siedepunkt 165°C to 167°C (7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 2048790
Formelmasse 232.37
Reinheit (%) ≥98%