Learn More
Decanoyl-L-Carnitin-d3-Chlorid, TRC
Artikelnummer. 30350035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350035 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30350035 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2125832.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decanoyl-L-carnitine-d3 Chloride
CAS 2483831-87-2
Summenformel C17 D3 H31 N O4 . Cl
Menge 2.5 mg
Synonym 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-, chloride (1:1), (2R)- (ACI), Decanoyl-L-carnitine-d3 HCl (N-methyl-d3), Decanoyl-L-carnitine-d3 Chloride, Decanoyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) Chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxodecoxy)-1-propanaminium chloride, [(2R)-3-Carboxy-2-(decanoyloxy)propyl]dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1/i2D3;
SMILES [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC-Name [(2R)-3-Carboxy-2-decanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 354.9277
Formelmasse 354.2365