Learn More
Corning™ DeckWorks™ Pipettenspitzen mit schwachem Bindungsvermögen im Klappdeckelgestell, steril
Artikelnummer. 11799325 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
1 bis 300 μl
Packungsgröße:
3840 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11799325
Marke: Corning™ 4150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
  • In den Größen 10, 200 und 300 μl erhältlich
  • Die patentierte Low-Binding-Technologie reduziert die Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze
  • Das vermeidet das Auslaugen und/oder den daraus folgenden Probenabbau wie bei silikonbasierten Spitzen
  • Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
  • Die klappbare Gestellkonstruktion ermöglicht ein einfaches Stapeln der Gestelle
  • Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
  • Zu den spezifischen Anwendungen gehören das genaue und präzise Pipettieren von teuren Reagenzien, DNA, Proteinen und/oder Peptiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.1 bis 10 μl
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
Format Aufklappbares Gestell
Spitzenform Geringe Retention, Rund
Verpackung Aufklappbares Gestell
Skala Ja
Produktlinie DeckWorks
Material Polypropylen