Learn More
Corning™ DeckWorks™ sterile Spitzenstationen
Artikelnummer. 11921861 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 11921861
Marke: Corning™ 4144
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für Ein- und Mehrkanalpipettenstationen
  • Enthält 960 Spitzen in erweiterter Länge für 10 μl und übliche Größen für 200 μl
  • Maximiert den Platz auf dem Labortisch und verringert den Kunststoffabfall
  • Das Deck mit 5Lagen (2 × 96) hat das Format einer Mikrotiterplatte
  • Diese stabile Pipettierplattform passt problemlos in sterile Haubenumgebungen
  • Die Deckel lassen sich einseitig aufschnappen (nur 96 Spitzen)
  • Zu den Anwendungen gehören Pre- und Post-PCR-Verfahren, Zellkulturen und Assays, die große Spitzenmengen erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Spitzenform Rund
Verpackung Multipackung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit, Multichannel Pipetting Stations
Skala Ja
Produktlinie DeckWorks
Material Polypropylen