Learn More
Decloxizine dihydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Decloxizine dihydrochloride(UCB-1402
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Decloxizine dihydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 13073-96-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H30Cl2N2O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | UCB 1402 dihydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 100 mg/mL (241.91 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.95 mM) |
| Mehr anzeigen |