Learn More
Decloxizine Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30136247
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136247 1 g 1 Gramm
30009728 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2268501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13073-96-6
Summenformel C21 H28 N2 O2 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 413.38
Synonym 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride, Hydroxyzine Hydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Decloxizine Dihydrochloride
IUPAC-Name 2-[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethanol;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-[4-(Diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol Dihydrochloride (Decloxizine Dihydrochloride)
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H28N2O2.2ClH/c24-16-18-25-17-15-22-11-13-23(14-12-22)21(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20;;/h1-10,21,24H,11-18H2;2*1H
Formelmasse 412.1684