Learn More
Decon™ Decomatic
Artikelnummer. 10538610
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10538610 10 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10538610 Lieferant Decon™ Lieferanten-Nr. DEC10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biologisch abbaubar, frei von Phosphat, Enzymen und Chlorbleiche, geeignet für automatische Reinigungsgeräte
Biologisch abbaubar, frei von Phosphat, Enzymen und Chlorbleiche, geeignet für automatische Reinigungsgeräte. Indem die Ablagerung von Kalk und Salzen auf Inhalten und Maschinenteilen verhindert wird, können Korrosion und Verschleiß von Dichtungen, Pumpen, Gestellen und Edelstahloberflächen minimiert werden, wodurch eine effizientere Leistung und eine längere Lebensdauer der Maschine erzielt wird. Nicht zur Verwendung mit NE-Metallen, insbesondere Aluminium und Zink, oder Polycarbonat geeignet. Ideal für die Verwendung zusammen mit Glaswaren und Geräten in medizinischen, pharmazeutischen, Forschungs-, Bildungs-, wissenschaftlichen und industriellen Laboren.
Spezifikation
Form Flüssig
pH > 13
Aussehen Bernsteinfarbig
Material Phosphat, enzymfrei, chlorfrei
Viskosität 2,28 cps bei 20 °C
Volumen (metrisch) 10 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DECON DECOMATIC
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: NaOH