Learn More
Decon™ Decomatic
Description
Biologisch abbaubar, frei von Phosphat, Enzymen und Chlorbleiche, geeignet für automatische Reinigungsgeräte
Biologisch abbaubar, frei von Phosphat, Enzymen und Chlorbleiche, geeignet für automatische Reinigungsgeräte. Indem die Ablagerung von Kalk und Salzen auf Inhalten und Maschinenteilen verhindert wird, können Korrosion und Verschleiß von Dichtungen, Pumpen, Gestellen und Edelstahloberflächen minimiert werden, wodurch eine effizientere Leistung und eine längere Lebensdauer der Maschine erzielt wird. Nicht zur Verwendung mit NE-Metallen, insbesondere Aluminium und Zink, oder Polycarbonat geeignet. Ideal für die Verwendung zusammen mit Glaswaren und Geräten in medizinischen, pharmazeutischen, Forschungs-, Bildungs-, wissenschaftlichen und industriellen Laboren.
Specifications
Specifications
| Form | Flüssig |
| pH | > 13 |
| Aussehen | Bernsteinfarbig |
| Material | Phosphat, enzymfrei, chlorfrei |
| Viskosität | 2,28 cps bei 20 °C |
| Volumen (metrisch) | 10 l |
Safety and Handling
Product Identifier
- DECON DECOMATIC
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- MIXTURE LIST-Enthält: NaOH