Learn More
Decon™ Decon 75 Labor-Reinigungsmittel
Beschreibung
- Flüssigkonzentrat (zur Verdünnung mit Wasser)
- Biologisch abbaubar
- Bakterizid
- Nicht entzündlich
- Geringes Schäumen
- Vollständig spülbar
- Eignet sich für medizinische und/oder spezialisierte industrielle
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | > 13 |
| Aussehen | Weiß |
| Schmelzpunkt | -3.8 °C |
| Viskosität | 6.27cP bei 20 °C |
| Volumen (metrisch) | 5.000 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Decon 75
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Alcohols, C10-C12