Learn More
Decon™ Decon 90
Artikelnummer. 10335650
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10335650 1.000 ml 1 Liter
10549760 5000 ml 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10335650 Lieferant Decon™ Lieferanten-Nr. D901
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aktives Reinigungsmittel und Mittel zur radioaktiven Dekontamination – biologisch abbaubar, phosphat- und enzymfrei und mit Wasser abspülbar
Aktives Reinigungsmittel und Mittel zur radioaktiven Dekontamination – biologisch abbaubar, phosphat- und enzymfrei und mit Wasser abspülbar. Eine Lösung von 2 % bis 5 % eignet sich für die meisten Reinigungszwecke. Durch Erhöhung der Lösungskonzentration, Erwärmung der Lösung oder Verwendung in einem Ultraschallreinigungsbad kann die Reinigungszeit deutlich reduziert werden. Nicht zur Verwendung mit NE-Metallen, insbesondere Aluminium und Zink, oder Polycarbonat geeignet. Konzentrat: pH 13,0; 10%ige Lösung: pH 11,9; 2%ige Lösung: pH 10,7. Eignet sich ideal für Labor-, medizinische und spezielle industrielle Reinigungsanwendungen.
Spezifikation
Form Flüssig
pH > 13
Aussehen Weiß
Schmelzpunkt -3.8 °C
Viskosität 6.27cP bei 20 °C
Volumen (metrisch) 1.000 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DECON 90
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Hydroxide(KOH)