Learn More
Borer Chemie™ deconex 12 PA-x
Beschreibung
- Konzentrat für die manuelle Reinigung
- ergiebig, typische Konzentration: 20-50 mL/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- extra breites Reinigungsspektrum
- hohes Quell- und Dispergiervermögen
- auch für empfindliches Glas wie UV-Küvetten
- ohne EDTA und NTA
- Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | ∼11,8 (1%ige Lösung) |
| Material | Alkalispender, Komplexbildner, Dispergiermittel, Lösungsvermittler, oberflächenaktive Stoffe, Netzmittel |
| Konzentration | Konzentrat |
| Behältertyp | Kanister |
| Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
| Menge | 1 x 7 kg |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
| Volumen (metrisch) | 4.9 L |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 15.4 lb. |
| Mehr anzeigen |