Learn More
Borer Chemie™ deconex 21 SOLID
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 kg
Beschreibung
- Pulverreiniger für die maschinelle Reinigung
- ergiebig, typische Konzentration: 3-5 g/L
- ausgezeichnete Materialverträglichkeit, auch für Aluminium
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- breites Reinigungsspektrum
- ohne Chlor, EDTA, NTA und Tenside
- saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| pH | ca. 12.0 (1%ige Lösung) |
| Material | Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor |
| Konzentration | Konzentrat |
| Behältertyp | Becher |
| Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
| Menge | 1 x 10 kg |
| Volumen (metrisch) | 10 kg |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 22 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 10 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- deconex 21
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE, SODIUM HYPOCHLORITE