Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Beschreibung
- Pulverreiniger für die maschinelle Reinigung
- ökologische, phosphatfreie Lösung
- perfekte Resultate bereits bei 3-5 g/L
- rückstandsfrei abspülbar
- für konsistente und fehlerfreie Resultate
- breites Reinigungsspektrum
- ohne Chlor, EDTA, NTA und Tenside
- saure Nachspülung mit einem deconex Reiniger empfohlen
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| pH | ca. 12.1 (1%ige Lösung) |
| Material | Alkalispender, Komplexbildner, Korrosionsinhibitor |
| Konzentration | Konzentrat |
| Behältertyp | Dose |
| Inhalt und Lagerung | 5°C bis 25°C |
| Menge | 6 x 1,5 kg |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 19.8 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 9 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- deconex 22 PF
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate, disodium silicate pentahydrate, sodium hydroxide