missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Decorin Monoclonal Antibody (161026)
GREENER_CHOICE

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA560898

Artikelnummer. 30534595

  • 539.00 € / 500 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Decorin is a member of the small, leucine-rich proteoglycan (SLRP) family along with biglycan. Found in the interterritorial region of cartilage, decorin interacts with collagen and other matrix proteins to regulate the cartilaginous matrix. It has been shown to interact with fibronectin, thrombospondin, C1q, epidermal growth factor receptor (EGFR), and TGF-b. It is believed that decorin also plays a role in the cell cycle of chondrocytes. The decorin neoepitope fragment has a sequence of PKTLQE, and is generated by MMP-3 or ADAMTS-4 cleavage at Glu154-Leu155 of decorin core protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Decorin
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P28654
DCN
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Decorin, Gly17-Lys354.
500 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
Western Blot
161026
Unconjugated
DCN
Bone proteoglycan II; CSCD; DC; Dcn; DCN protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform a preproprotein; Dermatan sulfate proteoglycan-II; dermatan sulfate proteoglycan-II (decorin); dermatan sulphate proteoglycans II; Dermatan sulphate proteoglycans II (DSPG2); DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteoglycan core protein; proteoglycan core protein; binds type I collagen fibers and TGF-beta; decoron; similar to bone proteoglycan II; similar to decorin; SLRR1B; Small leucine rich protein 1B; small leucine-rich protein 1B; unnamed protein product
Rat
Protein A/G
RUO
13179
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt