Learn More
Decorin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16823424 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16823424 20 μL 20 Mikroliter
16813424 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16823424
Marke: Proteintech 146671AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Decorin is a member of the small, leucine-rich proteoglycan (SLRP) family along with biglycan. Found in the interterritorial region of cartilage, decorin interacts with collagen and other matrix proteins to regulate the cartilaginous matrix. It has been shown to interact with fibronectin, thrombospondin, C1q, epidermal growth factor receptor (EGFR), and TGF-b. It is believed that decorin also plays a role in the cell cycle of chondrocytes. The decorin neoepitope fragment has a sequence of PKTLQE, and is generated by MMP-3 or ADAMTS-4 cleavage at Glu154-Leu155 of decorin core protein.
Spezifikation
Antigen Decorin
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.18 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DCN
Gen-Zugriffsnummer P07585, P28654, Q01129
Gen-Alias Bone proteoglycan II, CSCD, DCN, Decorin, DSPG2, PG S2, PG40, PGII, PGS2, SLRR1B
Gensymbole Dcn
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Decorin Fusion Protein Ag6328
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13179, 1634, 29139
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG