missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decylaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-99153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10051820

Marke: Thermo Scientific Acros 154971000

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156.27 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 112-31-2
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
MDL-Nummer MFCD00007031
InChI-Schlüssel KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
PubChem CID 8175
ChEBI CHEBI:31457
IUPAC-Name Decanal
SMILES CCCCCCCCCC=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Decyl aldehyde
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 7.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 207.0°C to 209.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)8CHO
Brechungsindex 1.4270 to 1.4300
Menge 100 mL
Beilstein 01,711
Relative Dichte 0.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,insoluble in glycerol
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decyl aldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt