Learn More
Decyl-beta-D-Maltopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428089
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15428089
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66644.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 82494-09-5 | C22H42O11 | 482.567 g/mol
Decyl beta-D-maltopyranoside is used in a study to assess α-helical membrane protein crystallization. It has also been used in a study to investigate enantiomer separation of drugs by micellar electrokinetic chromatography. It aids in solubilizing the active cytochrome oxidase from mitochondria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decylbeta-D-Maltopyranosid wurde in einer Studie zur Bewertung α-helikaler Proteinkristallisation von Membranen verwendet. Es wurde auch in einer Studie verwendet, um die Enantiomertrennung von Arzneimitteln durch micelläre elektrokinetische Chromatographie zu untersuchen. Es dient zur Solubilisierung der aktiven Cytochromoxidase aus Mitochondrien.
Löslichkeit
Löslich in Methanol bei 50 mg/ml
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82494-09-5
Summenformel C22H42O11
Molekulargewicht (g/mol) 482.567
MDL-Nummer MFCD00061624
InChI-Schlüssel WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
Synonym decyl beta-d-maltopyranoside, decyl 4-o-a-d-glucopyranosyl-b-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-maltoside, decyl-, a-d-maltoside, decyl-beta-d-maltopyranoside, n-decyl beta-d-maltopyranoside, decyl 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-glucopyranoside, decyl alpha-d-glucopyranosyl-1->4-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-maltopyranoside, decyl b-d-maltopyranoside
PubChem CID 5288728
ChEBI CHEBI:67097
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-Decoxy-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decyl beta-D-maltopyranoside
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Beilstein 4923334
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol at 50mg/ml
Formelmasse 482.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver